グレード
CP
蒸気密度
1.03 (vs air)
蒸気圧
<1.45 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥90% (HCHO)
形状
solid
自己発火温度
572 °F
expl. lim.
73 %
利用可能性
available only in Japan
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
pH
4.0-5.5
mp
120-170 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24-0630-5-500G-J:
試験成績書(COA)