グレード
JIS special grade
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥90.0%
形状
liquid
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.376 (lit.)
bp
60-80 °C (lit.)
密度
0.656 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-56.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18-1190-5-500ML-J:
試験成績書(COA)