グレード
SAJ first grade
蒸気密度
4 (vs air)
アッセイ
≥98.0%
形状
solid
expl. lim.
6.3 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
pH
12.4 (25 °C, 100 g/L)
mp
42-45 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
InChI Key
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13-0730-2-25G-J:
13-0730-5-500G-J:
試験成績書(COA)