Merck
100-1000
Sigma-Aldrich
Ethanol (denatured)
≥85.0%, contains Molecular sieves
別名:
変性エタノール, エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
15101802
PubChem Substance ID:
製品名
無水アルコール, ≥85.0%
品質水準
アッセイ
≥85.0%
フォーム
liquid
含みます
Molecular sieves
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
病理用
法的情報
スイス国内で以下の種類のエタノールを販売、使用する際には、Swiss Federal Alcohol Administration(スイス連邦アルコール局)の承認が必要となります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
100-1000-8-18L-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Nicoletta Faraone et al.
Insects, 11(8) (2020-08-08)
Blacklegged ticks, Ixodes scapularis, represent a significant public health concern due to their vectoring of tick-borne disease. Despite their medical importance, there is still limited knowledge of the chemosensory system of this species, and thus a poor understanding of host-seeking
S Enocksson et al.
The Journal of clinical investigation, 95(5), 2239-2245 (1995-05-01)
Although it is well established in several mammalian species that beta 3-adrenoceptors play a major role in regulating lipolysis and thermogenesis in adipose tissue, the functional existence and role of this receptor subtype in man has been controversial. We investigated
Thiago M Pais et al.
PLoS genetics, 9(6), e1003548-e1003548 (2013-06-12)
The yeast Saccharomyces cerevisiae is able to accumulate ≥17% ethanol (v/v) by fermentation in the absence of cell proliferation. The genetic basis of this unique capacity is unknown. Up to now, all research has focused on tolerance of yeast cell
Kazue Hashimoto-Torii et al.
Neuron, 82(3), 560-572 (2014-04-15)
Prenatal exposure of the developing brain to various environmental challenges increases susceptibility to late onset of neuropsychiatric dysfunction; still, the underlying mechanisms remain obscure. Here we show that exposure of embryos to a variety of environmental factors such as alcohol
Irene Zelner et al.
Drug metabolism reviews, 45(3), 277-299 (2013-05-30)
The ability to undergo non-oxidative metabolism from ethanol to fatty acid ethyl esters (FAEEs) varies greatly among tissues and organs. To gain a greater understanding of non-oxidative ethanol metabolism to FAEE, we aimed to collect all published data on FAEE