Merck
09-2460
Sigma-Aldrich
オルトケイ酸テトラエチル
SAJ first grade, ≥95.0%
別名:
TEOS, オルトケイ酸テトラエチルエステル, テトラエトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Si(OC2H5)4
CAS番号:
分子量:
208.33
Beilstein:
1422225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
7.2 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95.0%
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.382 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
密度
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
H+-マガジイトの層間化合物形成においてドデシルアミンと相互作用します。混合金属生体活性ガラスの研究に使用されます。
キセロゲル調製の前駆体として広く用いられています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09-2460-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nils R Blumenthal et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(45), 16124-16129 (2014-10-29)
Extracellular soluble signals are known to play a critical role in maintaining neuronal function and homeostasis in the CNS. However, the CNS is also composed of extracellular matrix macromolecules and glia support cells, and the contribution of the physical attributes
Seong Cheol Hong et al.
International journal of nanomedicine, 6, 3219-3231 (2012-01-13)
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) have been widely utilized for the diagnosis and therapy of specific diseases, as magnetic resonance imaging (MRI) contrast agents and drug-delivery carriers, due to their easy transportation to targeted areas by an external magnetic field.
Evan M Hetrick et al.
Biomaterials, 30(14), 2782-2789 (2009-02-24)
The ability of nitric oxide (NO)-releasing silica nanoparticles to kill biofilm-based microbial cells is reported. Biofilms of Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, and Candida albicans were formed in vitro and exposed to NO-releasing silica nanoparticles. Replicative viability
Lin Lin et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 101, 97-100 (2012-07-17)
Hollow silica spheres with round mesoporous shells were synthesized by core-shell template method, using monodispersed cationic polystyrene particles as core, and TEOS (tetraethoxysilane) as the silica source to form shell. After calcination at 550°C, uniform spheres with a thin shell
Tom Hasell et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(42), 5732-5737 (2012-08-30)
Macroscopic inorganic porous beads are imbibed with a "porous molecular additive" by simple solution processing techniques, resulting in controllable loading and increased surface area. The porous additive consists of soluble organic cage molecules that precipitate as microporous crystals when solutions