グレード
SAJ first grade
蒸気密度
2.62 (vs air)
蒸気圧
6.17 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
548 °F
expl. lim.
24.5 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Immune system, thymus
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09-1720-5-500ML-J:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)