グレード
JIS special grade
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
liquid
自己発火温度
356 °F
expl. lim.
22 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI Key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07-5350-5-500ML-J:
07-5350-8-18KG-J:
07-5350-3-3L-J:
試験成績書(COA)