グレード
SAJ first grade
蒸気密度
4.14 (vs air)
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
liquid
自己発火温度
221 °C
expl. lim.
1.38-22.7 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07-3000-5-500ML-J:
試験成績書(COA)