グレード
JIS special grade
蒸気密度
3.26 (vs air)
蒸気圧
0.75 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
crystalline
利用可能性
available only in Japan
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
SMILES記法
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI Key
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05-2810-5-500G-J:4.548173004969E12
05-2810-2-25G-J:4.548173004952E12