Merck
01-3060
Sigma-Aldrich
アルミニウム標準溶液
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Al, 1000 ppm Al
別名:
硝酸アルミニウム 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
濃度
1 mg/mL Al
1000 ppm Al
適合性
suitable for atomic absorption spectrometry
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Al]
InChI
1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01-3060-6-100ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)