Merck
11088939001
Roche
腫瘍壊死因子-α、ヒト(hTNF-α)
recombinant (yeast)
別名:
hTNF, ヒト壊死因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in yeast
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
solution
有効性
≤0.01 ng/mL EC50
比活性
>1*10^8 U/mg
分子量
17,000 Da
包装
pkg of 1,000,000 U (10 μg, 1ml)
メーカー/製品名
Roche
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
<0.1 EU/μgtested (LAL test)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TNF(7124)
詳細
>1 x 108 U/mg, <0.01 ng/ml (hTNF-a, NIBSC, interim standard, 87/650), at least the same specific activity (EC50) compared to the indicated standard is guaranteed.
特異性
ヒトhTNF-α はヒトおよびマウス細胞に有効です。
種特異性:ヒト、マウス
アプリケーション
腫瘍壊死因子-α(hTNF-α)
  • 様々な形質転換細胞株に対する細胞溶解活性および/または細胞増殖抑制活性を示します。
  • 様々な正常細胞で活性化および成長刺激作用を有します。
  • 多くの細胞タイプでin vitro抗ウイルス活性を有します。
  • in vivoで特定の腫瘍の腫瘍壊死を引き起こす可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
TNFR遺伝子ファミリーに属する受容体p55およびp75は、TNF-aの生物学的活性を媒介し、様々な細胞タイプの表面で共発現します。TNF-aの多面的作用は、2つの受容体のいずれかに結合することにより開始されます。
品質
純度:>95%(SDS-PAGE)
エンドトキシンレベル:<0.1 EU/μg(LALテスト)、<10 EU/mL(LALテスト)
シーケンス
天然のhTNF-αと同一の1つのポリペプチド鎖(157個のアミノ酸)。
鎖長 157 AA
単位の定義
EC50の定義:アクチノマイシンD存在下でWEHI 164細胞を用いる50%細胞毒性効果(MTT切断)の媒介に要するhTNF-α量(1ユニットは≤0.01 ng/mL)。
物理的形状
溶液、0.2 μm孔径のメンブレンにて濾過済み。
調製ノート
作業濃度:1 ng/mL
感受性細胞株の完全な細胞溶解には、約1 ng/mLの濃度が推奨されます。
標準溶液:濃縮hTNF-α溶液(10 μg/mL)をPBSまたは1 mg/mL(0.1%)BSA(またはHSA)または1~10%血清を含む培地で希釈します。
保管条件(標準溶液):-15~-25°C
-15~-25°Cでアリコートで溶液を保存することをお勧めします。
注:凍結融解を繰り返さないでください。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。1 EUは0.1 ngに相当します
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
P De Cesaris et al.
The Journal of biological chemistry, 274(41), 28978-28982 (1999-10-03)
Tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) is a cytokine implicated in the pathogenesis of numerous chronic and acute inflammatory conditions. We have previously shown that mouse Sertoli cells respond to TNF-alpha by increasing interleukin-6 production and intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) expression
Rajitha Indukuri et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 650625-650625 (2021-04-17)
Inflammation is a primary component of both initiation and promotion of colorectal cancer (CRC). Cytokines secreted by macrophages, including tumor necrosis factor alpha (TNFα), activates the pro-survival transcription factor complex NFκB. The precise mechanism of NFκB in CRC is not