Merck
10108677001
Roche
Poly(A) x (dT)15
Polyadenylic acid x pentadecathymidylic acid
別名:
PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105600
形状
lyophilized
分子量
660 kDa
包装
pkg of 5 U
メーカー/製品名
Roche
吸光度比
A290/260 nm 0.13-0.17
A280/260 nm 0.48-0.52
A250/260 nm 0.78-0.82
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
詳細
Poly (A) x (dT)15 is used as a template of reverse transcriptases and, for example, can be applied to test the activity of reverse transriptases.
Contents: Lyophilized with NaCl, base ratio 1:1.15.
アプリケーション
Poly(A) x (dT)15 is used as a primer for Reverse Transcriptase.
品質
Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
シーケンス
Chain Length approx. 1,000 bp
単位の定義
1 A260 unit equals 50 μg
その他情報
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1