Merck
ZSTWIN0A1
Milli-Q
タンクレベルアダプター
Transmits tank pure water feeding level information to Milli-Q® IQ 7000 and EQ 7000 systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104214
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7000
詳細
この電子センサーは、タンク水量の情報を、Milli-Q® IQ 7000 およびMilli-Q® EQ 7000純水製造装置に伝えます。空のタンクからの給水を停止し、給水前にタンク内の水位を確認できるため、装置内に空気が入らないようになっています。
アプリケーション
ポリエチレン(PE)タンク内の純水供給量情報をMilli-Q® IQ 7000、Milli-Q® EQ 7000超純水製造装置に送信します。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany