Merck
すべての画像(4)
主要文書
ZIQP0D000
Milli-Q
Q-POD®超純水リモートディスペンサー
For intelligent and flexible ultrapure water delivery from Milli-Q® IQ 7000 and 7003/05/10/15 water purification systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Q-POD®
パラメーター
5.5 kg operating weight (12.1 lb)
~2 L/min flow rate
H × D × W
70.2 cm (27.6 in.) × 27 cm (10.6 in.) × 21.1 cm (8.3 in.)
入力
potable tap water
出力
type 1 water (18.2 MΩ·cm) (25°C)
導電率
0.055 μS/cm at 25 °C (water output)
適合性
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
加圧されたタイプ1の超純水への迅速かつ簡便なアクセスを常に確保。この人間工学に基づくディスペンサーはコンパクトで直感的に使用でき、効率的な作業環境をサポートします。基本的な装置機能は、Q-POD®タッチスクリーンインターフェースですぐに利用できます。
Milli-Q® IQ 7000および7003/05/10/15純水製造装置用です。
アプリケーション
Q-POD®リモートディスペンサーは、さまざまな流速と容量でタイプ1超純水を柔軟に供給できるように設計されています。
特徴および利点
  • 最大4台のQ-POD®ディスペンサーを1台の純水製造装置に接続できます。
  • Q-POD®は、主要純水製造ユニットから最大2または5 mの距離で設置することができます(コネクターによって異なります)。
  • 6種類の最終フィルターを接続して特定の汚染物質を標的とすることが可能であり、超純水の給水時に汚染物質を速やかに除去できます。
  • 明るい、色付きのLCDを搭載した5インチタッチスクリーンは、読みやすく、手袋をはめていても使いやすくなっています。眼の高さにあり、向きを変えることができます(120°)。データを簡単にエクスポートできるUSBポートが付いています。
  • 浄水モードと給水モードでのナビゲーションは直感的であり、多数のメニューを経由した情報の検索に時間を費やすことはありません。
  • ディスプレイ上のグラフィックアイコンにより、すべてのユーザーが装置をすばやく簡単に操作できます。
  • 画面に表示される包括的な情報(水質、装置ステータス、タンクレベル、動作モード、給水量)により、期待される水質を常に供給することが可能です。
  • 超純水を給水するための3つのモード:
  • 多様な流量(ディスペンスホイールを使用して調整される8種類の流量:0.05 L/分のまさに1滴ずつ~最大2 L/分の最大流量)
  • 容量給水では、20 mL~100 L(1 mL単位)の特定の水量を自動的に給水します。
  • 自動給水により、事前に選択した量を自動的に給水し、最後の数mLは1滴ずつ給水できます。これにより、較正マークに達した時点で手動で水流を止めることができます。
  • 給水機には1,500を超えるノッチ位置があります(最大30の水平ノッチ位置、約360°、54の垂直ノッチ位置)。このように、本ディスペンサーはラボで使用するすべての容器の大きさと形状によく適合しているため、日常業務が容易です。
  • 最大のベンチスペースを確保できるように、壁面設置式の水平多関節エクステンションに取り付けることもできます。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany