主要文書
YY2214258
Millipore
アンダードレンサポート、142 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
別名:
ドレンサポート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
316 stainless steel
適合性
for use with Stainless Steel Filter Holder, 142mm
輸送温度
ambient
詳細
このステンレス鋼製フィルターホルダーは、加圧ろ過により液体やガスを超洗浄または滅菌するように設計されています。PTFE 表面仕上げのサポートスクリーンにより、メンブレンを装着したままオートクレーブ滅菌が行えます。
YY3009000 フィルターホルダー、90 mm、ステンレス鋼製
交換用部品
XX2504705 ホースアダプター、1/4インチ NPTM ~ 3/8 インチ内径
XX4204708 ベント/リリーフバルブ
YY3009053 O リング、90 mm フィルターハウジング、PTFE 製
YY3009054 サポートスクリーン、PTFE コーティング
YY2209058 アンダードレインサポート、90 mm
YY2209059 支持脚
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品。