主要文書
YY2004040
Millipore
Cartridge Housing Sanitary Clamp 3-tube 2 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161525
eCl@ss:
32031603
直径
7.5 mm (2 in.)
品質水準
適合性
for use with Series 2000 Sanitary Cartridge Housings/3-tube