主要文書
XX8000N25
Millipore
Tubing, 1/4 in. I.D x 7.6 m, Norprene
Peristaltic pump use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
物質
Norprene® TPE
品質水準
パラメーター
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
内径
6.4 mm (0.25 in.)
L
7.6 m (25 ft)
外径
9.5 mm (0.375 in.)
アプリケーション
ペリスタルチック ポンプ用
調製ノート
Sterilization Method
Non-autoclavable
法的情報
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.