Merck
XX5514700
Millipore
Millipore全ガラス製フィルターホルダー - キット
47 mm, Glass frit membrane support, 500 mL funnel
別名:
All-Glass Filter Holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone sleeve (for alignment)
tubulated borosilicate glass cap
品質水準
認証
suitable for EPA 1633
suitable for ISO 21675 2019
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
43 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
9.6 cm2
フラスコ容量
1 L
フラスコ直径
13.7 cm
漏斗容量
300 mL
漏斗直径
8.0 cm
フィッティング
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
アプリケーション
filtration
適合性
for use with All-Glass Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeの全ガラス製フィルターホルダー - キット
47 mm、ガラスフィットメンブレンサポート、300 mLファネル
Milliporeの全ガラス製フィルターホルダーは、粒子汚染分析用の水溶液、有機溶媒、または腐食性液体のろ過のためにデザインされています。ホルダーはHPLC溶媒調製にも使用できます。 真空接続はフィルターホルダーベースおよびフラスコキャップと一体化されており、ろ液出口レベルより上にあります。このデザインにより、誤って真空チューブにろ液を吸引することを回避できます。このデザインにより、レシーバーフラスコから注ぐことで、ろ液(すなわちHPLC溶媒)を簡単に移し替えることもできます。
この品目は、以下の品目から構成されるキットです:
(カタログ番号 - 説明)
XX5014704 - Milliporeガラスファネル、500 mL、47 mm、ホウケイ酸、すりガラスシール
XX1014703 - Milliporeスプリングクランプ、47 mm、アルミニウム
XX1514702 - Milliporeガラスベースおよびキャップ、47 mm、ガラスフリットサポート
XX1514705 - Milliporeすりガラス接続フラスコ、1L
ALIGNED05 - Milliporeアライメントガイド、47 mm、5/PK
特長・利点:&
•全ガラス製の構成で、化学適合性が幅広い
•液体に接触する部分はホウケイ酸ガラスで、表面はすりガラスで密封
•フラスコキャップへの真空接続でろ液の移し替えが簡単
アプリケーション:
粒子汚染分析、HPLC溶媒ろ過、一般的なろ過と清澄化
アプリケーション
47 mm、ガラスフリットメンブレンサポート、500 mLファネル
原理
真空