Merck
XX42PMINI
Millipore
Pellicon® Miniカセットホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
物質
316L stainless steel
品質水準
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
4-50 °C temperature
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
W
11.4 cm (4.5 in.)
depth
14 cm (5.5 in.)
重量
5 kg (11 lb)
フィッティング
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (Feed/retentate/permeate)
詳細
Pellicon® Miniカセットホルダーは、プロセス開発と小規模医薬品製造をシンプルかつ効率的にするシンプルなデザインです。
Pellicon® Miniホルダーでは、1~3個のPellicon® 2 MiniカセットまたはPellicon® 3カセットを同時に操作できます。このサニタリーホルダーを小さなトルクレンチで締め付けて、液体をカセット内に出し入れするマニホールドプレートとカセットをまとめて密封するエンドプレートの間にカセットを圧縮します。
Miniホルダーは、プロセス開発と少量の医薬品製造用に設計されています。
特徴および利点
Pellicon® Miniカセットホルダーは、プロセス開発と少量の医薬品製造用に設計されています。
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany