Merck
XX42P0060
Millipore
Pellicon® カセット用標準アクリルホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
メーカー/製品名
Pellicon®
品質水準
パラメーター
120 mL min. working volume
4-50 °C temperature
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig)
H
25.4 cm (10 in.)
L
28 cm (11 in.)
W
19 cm (7.6 in.)
重量
11 kg (24 lb)
フィッティング
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange
詳細
Pellicon® 2 限外ろ過カセット用Pellicon® カセット用標準アクリルホルダー
Pellicon® カセット用標準アクリルホルダーは、タンジェンシャルフローの精密ろ過または限外ろ過に対応するのに十分な汎用性のあるベンチトップカセットを必要とする人に最適です。
アプリケーション
以下の濃縮、脱塩、またはバッファー交換:
  • タンパク質溶液
  • 多糖類溶液
  • ウイルス懸濁液
以下のハーベスト、ウォッシュ、または清澄化:
  • 細胞培養液・細胞溶解物
  • コロイド懸濁液
  • ウイルス培養液
特徴および利点
  • 実質的にあらゆる困難な分離にも適合する最先端のボイドフリー構造メンブレン
  • より高い流量と高い分離能力に適した短い流路
  • 流路構成の選択肢によりプロセス最適化を実現
  • 予測可能で迅速なスケールアップ
  • ラボサイズのモジュールから数千リットルもの処理を行う工業用アセンブリまでの真のリニアスケーラビリティ
  • 解像度、収量、背圧耐性を向上
  • ウルトラセルメンブレンは、高い接着性を持つ欠陥のないメンブレンを得るための微細孔基材上に成形されたコンポジットメンブレンです。
利点
  • リニアスケールアップ – 1つのPellicon® アクリルホルダーには、フィルター面積で最大10倍のリニアスケールアップの可能性があります(注:スケールアップにはポンプ容量を増やす必要があります)。
  • 高い産物回収 – ホールドアップ量が少ないため。
  • 既存機器の利用 – 既存のペリスタチューブポンプと接続するためのすべての機器が含まれています(ポンプは含まれません)。互換性のあるフィッティングとポンプの選択肢も、システム機能を変更するためにご利用いただけます。
  • 製品範囲 – ニーズに応じて、1リットルから500リットルのバッチをそれぞれわずか数分から数時間でろ過できます。
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany