Merck
XX4002500
Millipore
ガスラインフィルターホルダー、25 mm、ステンレス鋼
Gas Line Filter Holder, 25mm, stainless steel
別名:
ステンレス鋼フィルターホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
stainless steel holder (for filter)
品質水準
テクニック
pressure filtration: suitable
フィルタ直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
プレフィルター直径
22 mm , thick depth prefilter
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Gas Line Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
洗浄が必要な表面に、完全滅菌したすすぎ溶液の濃縮ジェットスプレーを塗布します。FilterJetディスペンサーを送液容器に接続するだけで、スプレーする直前に確実に溶媒やその他の液体をろ過できます。
用途:汚染分析前、機械加工部品と採取容器の溶媒洗浄前の溶媒ろ過
XX6702500 FilterJet溶媒ディスペンサー
交換部品
XX6702501ハンドルおよびバルブアセンブリ
XX6702502バルブシール、PTFE
XX6702506加圧チューブ、1/4 in. NPTアダプター付き、PE
XX6702507チューブアダプター、1/4 in. NPTM to 1/4 in. チューブ
XX6702508チューブ、6 mm O.D. x 3 m、ポリプロピレン
XX6702RK交換部品キット、FilterJet溶媒ディスペンサー用
XX4002500ガスラインフィルターホルダー、25 mm、ステンレス鋼
XX40025RK交換部品キット、フィルターホルダー用
付属品
XX6700P05耐圧貯蔵容器、5 L
YY1301015圧力計、0-7 bar
YY2029348ボールバルブ1/4 in. NPTF、ステンレス鋼
XX6700030クイックリリースニップル/カップリング、1/4 in. NPTM
原理
圧力
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This article provides white paper on User Guide Filterjet™ Solvent Dispenser