Merck
XX1514706
Millipore
Millipore真空ろ過サイドアームフラスコ
1L, Threaded side-arm with quick vacuum disconnect
別名:
Side-Arm Vacuum Flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
borosilicate glass
テクニック
vacuum filtration: suitable
フラスコ容量
1 L
フィッティング
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Millipore真空ろ過サイドアームフラスコ
1L、新型ネジ式サイドアーム(クイック真空切断付き)
これらのサイドアームフラスコは、Millipore Classic Glassフィルターホルダーと併用して真空ろ過手順を行うように設計されています。
本品は、複数のキットに対応する付属品です。
特長&利点:
•サイドアームは3/8インチ内径のホースで真空源に接続されます
• 1 Lおよび4 LフラスコにはNo.8の穴あき栓を取り付けます
• 125 mLフラスコにはNo.5の栓を取り付けます
用途:
Classicフィルターホルダーを用いた真空ろ過