Merck
XX1014703
Millipore
真空ろ過用Milliporeスプリングクランプ
47 mm, Aluminum
別名:
Clamp for Vacuum, Millipore Filtration Clamp, Spring Clamp for Filtration
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
anodized aluminum
テクニック
vacuum filtration: suitable
直径
47 mm
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
Milliporeガラス製真空ろ過付属品
スプリングクランプ、47 mm、アルミニウム製
これらの付属品は、Milliporeガラス製真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替コンフィグレーションの提供を目的として設計されています。
本品は、Millipore 47 mm Classic Glassフィルターホルダーキット、Millipore 47 mm All-Glassフィルターホルダーキット、Millipore MilliSolveキットの付属品です。
アプリケーション
47 mm、アルミニウム製