Merck
XX1012508
Millipore
真空ろ過用Milliporeストッパー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
parylene coating
silicone stopper
テクニック
vacuum filtration: suitable
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Millipore ガラス製真空ろ過付属品
ストッパー、No. 5、穴あき、パリレンコーティング処理シリコン、5 個入り/パック
これらの付属品は、Millipore ガラス製真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替コンフィグレーションの提供を目的として設計されています。
本品は、Millipore 25 mmガラス製微量分析フィルターホルダーキットの付属部品です。