Merck
XX0628
Supelco
Hydrochloric acid
c(HCL) = 6.0 mol/l (6.0 N)
別名:
塩化水素 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
47131831
製品名
塩酸 溶液, 6N, traceable to NIST
認証
traceable to NIST
品質水準
pH
<1 (20 °C in H2O)
輸送温度
ambient
保管温度
no temp limit
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
6N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
XX0628-01:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
塩酸 溶液 EMPROVE&#174; EXPERT Ph Eur,JP,NF
SAFC
4.80592
塩酸 溶液