Merck
WX0008
Supelco
suitable for HPLC, suitable for EPA 200.8 and EPA 200.7
別名:
high purity solvents
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL番号:
UNSPSCコード:
50202301
bp:
100 °C (lit.)
製品名
水, HPLC
グレード
HPLC grade
品質水準
認証
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
蒸気圧
23 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
シェルフライフ
12 mo. (from manufacture date)
テクニック
HPLC: suitable
蒸発残留物質
≤2 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
UV吸収
λ: 200 nm Amax: ≤0.010
λ: 210 nm Amax: ≤0.010
λ: 254 nm Amax: ≤0.005
λ: 300-400 nm Amax: ≤0.005
アプリケーション
general analytical
輸送温度
ambient
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Expiration Dated
HPLC
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAppearanceClear liquid, free from particulatesColor (APHA)10 maxEvaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)150ppt maxGradient at 210 nm0.002AU maxGradient at 254 nm0.0005AU maxOdorTo pass testRefractive index (n 25/D)1.3320-1.3340UV Abs. at 200 nm0.010AU maxUV Abs. at 210 nm0.010AU maxUV Abs. at 254 nm0.005AU maxUV Abs. at 300 - 400 nm0.005AU max
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
WX0008CN-38:
WX0008-1:
US1WX0008CN/38:
試験成績書(COA)