主要文書
VVPP01205
Millipore
デュラポア®精密ろ過メンブレン
hydrophilic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
パラメーター
0.15 L/min-cm2 air flow rate
2.5 mL/min-cm2 water flow rate
厚さ
103 μm
Matrix
Durapore® PVDF
ポアサイズ
0.1 μm pore size
泡立ち点
73 psi at 23 °C
詳細
デュラポア®メンブレンは、高い流速とハイスループット、低抽出物、広範な化学的適合性を提供します。親水性デュラポア®メンブレンのタンパク質結合は、ナイロン、ニトロセルロース、またはPTFEメンブレンに比べてはるかに低いレベルです。孔径0.1 μmの親水性メンブレンは、
0.1 μmを超える大きさの粒子と生物を除去するために設計・製造されています。このメンブレンは、インライン蒸気滅菌または最高135℃、30 psigで45分間オートクレーブ滅菌できます。メンブレンの完全性試験は、拡散フローまたはバブルポイントテストのいずれかで判定できます。
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過
  • 用途:精密ろ過
  • 使用目的:微生物の低減または除去
  • 使用上の注意:孔径0.1 μmの親水性メンブレンは、0.1 μmを超える大きさの粒子と微生物を除去します。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany