Merck
VPPH201NB1
Millipore
Viresolve® Pro Shield H
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Magnus 2.1 format, filtration area 0.51 m²
別名:
Viresolve® Pro Shield H Magnus 2.1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
詳細
Large volume processing
品質水準
製品種目
Viresolve®
H
4.42 cm (1.74 in.)
L
34.29 cm (13.50 in.)
重量
2.6 kg (5.7 lb)
詳細
Viresolve® Proソリューションは、mAbや組換えタンパク質のバイオプロダクションにおけるウイルスクリアランスのための包括的で柔軟なテンプレートソリューションです。この実証済みのウイルス除去ソリューションは、幅広いフィードストリーム特性にわたって最高レベルの保持保証と生産性を実現します。
Viresolve Pro Magnusデバイスは、通常、中規模から大規模のバッチボリュームのタンパク質のろ過に使用されます。Viresolve® Pro Shield H Magnus 2.1は、ろ過面積が0.51 ㎡ で、主にパイロット/小容量処理に使用されます。
法的情報
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany