Merck
VPMH207000
Millipore
Viresolve® Pro+ Magnusホルダー
別名:
Viresolve® Pro+ Magnus Holder (for 1 to 7 Devices and 1 to 7 Shields and Shield H)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
316L stainless steel component(s) (structural)
品質水準
メーカー/製品名
Viresolve®
L × W × H
135 cm (53 in.) × 104 cm (40.9 in.) × 77 cm (30.3 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Viresolve® Magnusホルダーは、大容量処理用に設計されています。Viresolve® Pro+ Magnusホルダーは、Viresolve® Pro Shield またはShield Hと接続したViresolve® Proデバイスを稼働させるために設計されています。製品に接触しないため、洗浄バリデーションが不要です。このカートリッジホルダーVPMH207000には、1~7個のユニットを収納できます。
特徴および利点
  • ユニットを固定するためのシンプルな手動油圧式
  • 設置面積を最小限に抑え、使用しやすくする(並べて、固定して、実行)ための垂直配置
法的情報
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany