安全性情報
VP-125ML-BK
Millipore
Anti-C (clone MS-273), FFMU
Anti-C from the clone MS-273, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
MS-273, monoclonal
形状
liquid
包装
pkg of 125 mL
濃度
2-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Standardized, concentrated cell culture supernatant which has been diafiltered with phosphate buffered saline.
For the formulation of Anti-C blood typing reagents or devices.
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
アプリケーション
Antibody intermediate for further manufacturing use
Production of an in vitro blood typing product or device
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
VP-1L-RAW:
VP-125ML-BK:
試験成績書(COA)