主要文書
VBKG005
Millipore
Viresolve® Barrier Capsule
Retention of viruses, mycoplasma and bacteria from cell culture media
別名:
Viresolve® Barrier Capsule, 0.05 m 2 with HB connections, Gamma-compatible
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
EPDM rubber seal
polyethersulfone
polyethylene
polypropylene (gamma-stable)
silicone seal
製品種目
EMPROVE® Filter
メーカー/製品名
Viresolve®
パラメーター
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
ろ過面積
0.05 m2
Matrix
Polyethersulfone (PES)
フィッティング
1/2 in. inlet/outlet hose barb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: カプセル
アプリケーション
Retention of viruses, mycoplasma and bacteria from cell culture media
その他情報
These products are manufactured in a facility which adheres to Good Manufacturing Practices.
調製ノート
Sterilization Method
Gamma-compatible
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany