蒸気密度
3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
97.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.05% Water
蒸発残留物質
≤0.005%
色
APHA: ≤5
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
溶解性
soluble 10 g/mL
密度
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤0.0001%
UV吸収
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 254 nm Amax: ≤0.01
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
TX1276-4 is packaged in poly coated glass bottles
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TX1276-4:
TX1276-0004:
TX1276-7:
TX1276-901:
TX1276-6:
試験成績書(COA)