Merck
TX1275
Supelco
トリフルオロ酢酸
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
別名:
TFA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COOH
CAS番号:
分子量:
114.02
Beilstein:
742035
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-929-3
認証:
meets USP/NF
pH:
1 (10 g/L in H2O)
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
97.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
不純物
≤0.3% Water (H2O)
APHA: ≤30
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
溶解性
soluble 10 g/mL
密度
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
アナリシスノート
Assay: 99.5% min
Color (APHA): 30 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.3% max
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TX1275-3:
TX1275-1:
TX1275-901:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1