安全性情報
TU-10X5ML-U
Millipore
Anti-e (clone MS-16/MS-21/MS-63), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-e from the clone MS-16/MS-21/MS-63, Human IgM, Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
MS-16/MS-21/MS-63, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 10 × 5 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
15-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 30 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
アプリケーション
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Unlabeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TU-10X5ML-U:
試験成績書(COA)