安全性情報
TT-10X5ML-U
Millipore
Monoclonal Control
BIOSCOT Monoclonal Control
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.47
抗体製品の状態
unpurified
品質水準
クローン
monoclonal
形状
liquid
包装
pkg of 10 × 5 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
アプリケーション
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
Vialled, Unlabeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
TT-10X5ML-U:
試験成績書(COA)