主要文書
TANKV01A1
Milli-Q
ベントフィルター
Protects pure water in Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tanks from airborne contaminants
別名:
貯水タンク用ベントフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.24
品質水準
包装
pkg of 1 unit
H
15.5 cm (6.1 in.)
ポアサイズ
0.45 μm pore size
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シームレスな統合のために再設計したこのベントフィルターは、保存した純水を、CO2、有機化合物、粒子、微生物などの気中浮遊汚染物質から保護する能力が向上しています。タンクの水が空になると、空気がベントフィルターを通ってシステムに入ります。これにより、タンクに入る大気汚染物質、有機汚染物質、イオン汚染物質が大幅に減少し、内部のバイオフィルムの形成が防止されるため、保管されている純水の水質が維持されます。
ベントフィルターは貯蔵タンクの上部に設置されているため、交換が簡単で、限られたスペースにも簡単に収まります。
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15およびMilli-Q® IX純水製造装置に使用します。
アプリケーション
ベントフィルターが、気中浮遊汚染物質からの保護を高めます。
特徴および利点
精製水を汚染物質から保護するために、ベントフィルターには以下が含まれています:
  • 揮発性有機物を吸着するための活性炭。
  • CO2を除去するためのソーダ石灰ベッド。
  • 粒子と細菌を保持する疎水性メンブレンフィルター。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany