Merck
TANK6SP500
Milli-Q
貯水および配水システム
single pump (100 V/127 V), Storage tank for pure (Type 2 and Type 3) water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
AC/DC入力
100 V / 127 V, 50-60 Hz
物質
polyethylene tank(s)
polypropylene pipework, inner chamber and valves (IR)
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
≤40 L/min distribution flow rate
660 kg operating weight (308 lb)
H × W × D
205 cm (80.6 in.) × 79 cm (31.1) × 108 cm (72.6 in.)
キャパシティ
500 L
容量
500 L
500000 mL
適合性
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このSDS 500貯水および配水は、純水(460 L)を貯水し、気中浮遊汚染物質からの最適な保護を提供するとともに、加圧下で複数の場所に純水を配水できます。
Milli-Q® HX 7000およびMilli-Q® HR 7000ハイスループット純水製造装置と併せたこの貯水ユニットは、1つの実験室から建物全体に至るまで、幅広い設置ニーズに対応しています。
アプリケーション
純水(タイプ2またはタイプ3)の完璧な貯水、保護、配水システム。
特徴および利点
  • 最新のタンク設計:円筒状で底が円錐形であるため、完全な排水が可能;高品質の貯水および配水に最適なポリエチレン製タンクとIRポリプロピレン製配管材料。
  • 配水時の流量が最大40 L/分。
  • Tri-clamp(TC)継手により、完全で確実な閉鎖と連続的な水流が確保されます。
  • ドレーンへの溢水がないため細菌汚染が回避されます。
  • ループ内は一定速度であるため、細菌の増殖やバイオフィルムの蓄積を抑制します。
  • 週末または長期間の非使用時に保存された場合の水質を維持します。
  • 消耗品や付属品を簡単に入手できます。
  • 消耗品の迅速かつ容易な交換が可能です。
  • Milli-Q ® HXまたはHR7000シリーズ・システムを介したリモート・コントロール・アクセスでSDS 500による操作が容易にできます。
  • オンラインのリアルタイム・データにより、記録とデータの管理が簡単です。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany