安全性情報
SX1320
Supelco
Spill Kit, Caustic, Bulk Neutralizer
SpillSolv®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
pH
2.2 ( in H2O, as aqueous solution)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
SpillSolv
構成
6 x 0.9kg SpillSolv Caustic Neutralizer, 1 pair splash goggles with ventilation, 1 pair nitril gloves A15, 6 H.D. disposal bags 14" x 20" x 4 mil, 4 disposable plastic scoops and scrapers, 1 big sponge for residue clean ups and 1 treatment guide. Dimensions: Height 13 inches, Length 191/2 inches, Width 7 inches.
法的情報
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SX1320-1:
試験成績書(COA)