Merck
SX0255
Supelco
酢酸ナトリウム 三水和物
Meets ACS Specifications GR ACS
別名:
酢酸 ナトリウム塩 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COONa · 3H2O
CAS番号:
分子量:
136.08
Beilstein:
3732037
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
204-823-8
品質水準
アッセイ
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
形状
solid
自己発火温度
1112 °F
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
58 °C
転移温度
flash point >250 °C (anhydrous substance)
溶解性
soluble 613 g/L
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
その他情報
酢酸キナーゼ(EC 2.7.2.1)の酵素基質
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration)99.0-101.0%Calcium (Ca)0.001% maxChloride (Cl)0.0005% maxHeavy metals (as Pb)0.0005% maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)0.0005% maxMagnesium (Mg)0.0005% maxPhosphate (PO4)0.0002% maxPotassium (K)0.005% maxSubstances reducing permanganatepasses testSulfate (SO4)0.002% maxpH (5%, water)7.5-9.0%
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1