Merck
SX0143J
Supelco
シリカゲル
28-200 Mesh, Meets ACS Specifications GR ACS
別名:
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41123003
EC Index Number:
231-545-4
形状
powder or crystals
white
粒径
<2 mm
28-200 mesh (>=80%)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Color: White
Form: Crystals to powder
Mesh size (28-200): 80% min
Suitability for moisture absorption: To pass test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
SX0143J-3:
試験成績書(COA)