Merck
SVHVB1010
Millipore
Sterivex-HV圧力フィルターユニット
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, capacity 1000 mL, with bell outlet, pack of 10 ea
別名:
Sterivex-HV Pressure Filter Unit, pressure filtration unit, pressure sterile filter unit, pressure sterile filtering unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物質
Eastar housing
PVDF membrane
品質水準
無菌性
sterile
製品種目
Sterivex
特徴
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
包装
pack of 10 ea
パラメーター
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
テクニック
sterile filtration: suitable
H
85 mm
キャパシティ
1000 mL
直径
5.4 cm
フィルタの容量
1000 mL
ろ過面積
10 cm2
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
outlet filling bell
輸送温度
ambient
詳細
- Sterivexフィルターユニットは、シリンジ、蠕動ポンプ、または圧力容器で使用。デカンティングやピペッティングに伴う汚染リスクをなくします。
- Sterivexユニットは、事実上すべての保存容器に分注できるよう設計。さまざまなアウトレット接続が付いたデバイスがあります(表参照)。
- Sterivexフィルターユニットは、デバイスで使用するメンブレンのタイプによって、最高1,000 mLまたは2,000 mLまでの容量を処理可能。3種類のメンブレンを選択できます。
- Sterivex圧力駆動型フィルターユニットを用いたろ過滅菌容量は最高1,000 mLまたは2,000 mL(容量はデバイスで使用するメンブレンのタイプによる)。3種類のメンブレンオプションとさまざまなアウトレット接続オプションにより、Sterivexフィルターは、事実上あらゆるワークフローに適合し、ほぼあらゆる保存容器に分注できます。Sterivexフィルターは、シリンジ、蠕動ポンプ、または圧力容器で使用でき、デカンティングやピペッティングに伴う汚染リスクをなくします。
特長・利点:
- シリンジ、蠕動ポンプ、または圧力容器を含むさまざまな加圧装置で機能
- 用途のニーズに合うよう複数のメンブレンタイプがあり、容量は最高2 L
用途:
水溶液の滅菌
アプリケーション
研究専用。
原理
圧力
物理的形状
カラーコード: 透明
調製ノート
滅菌方法
ガンマ線照射
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過
  • 用途:除菌
  • 使用目的:陽圧を用いた大容量ろ過
  • 使用方法:Sterivexユーザーガイドの「使用方法」セクションを参照してください。
  • 保管:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany