安全性情報
ST1650
Sigma-Aldrich
Anti-DYRK1A Mouse mAb (7D10)
liquid, clone 7D10, Calbiochem®
別名:
Anti-Dual-Specificity Tyrosine-(Y)-Phosphorylation Regulated Kinase 1A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7D10, monoclonal
形状
liquid
含まれません
preservative
化学種の反応性
mouse, human, rat
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DYRK1A(1859)
mouse ... Dyrk1A(13548)
rat ... Dyrk1A(25255)
詳細
Anti-DYRK1A, mouse monoclonal, clone 7D10, recognizes the ~80-85 kDa DYRK1A in PC-12, 293, HeLa NE, Raw 264.7, & NIH3T3 cells. It is validated for use in ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~80-85 kDa DYRK1A protein.
Recognizes the ~80-85 kDa DYRK1A protein in PC-12, 293, HeLa NE, Raw 264.7, and NIH3T3 cells.
免疫原
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 674-763 human DYRK1A, expressed as a GST fusion protein
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
アナリシスノート
Positive Control
PC-12 cells, 293 cells, HeLa NE cells, Raw 264.7 cells, NIH3T3 cells
その他情報
Guo, X., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 13223.
Guedj, F., et al. 2009. PLoS One.4, e4606.
Hamelet, J., et al. 2009. Biochem. Biophys. Res. Commun.378, 673.
Lee, Y., et al. 2009. J. Biol. Chem.284 33343.
Noll, C., et al. 2009. PLoS One 2009. 4, e7540.
Scales, T.M., et al. 2009. J. Cell Sci.122, 2424.
Aranda, S., et al. 2008. Mol. Cell Biol.28, 5899.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
ST1650-100UG:
試験成績書(COA)