安全性情報
ST1543
Sigma-Aldrich
Anti-GHR Mouse mAb (3A12)
liquid, clone 3A12, Calbiochem®
別名:
Anti-Growth Hormone Receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A12, monoclonal
フォーム
liquid
含まれません
preservative
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GHR(2690)
詳細
Anti-GHR, mouse monoclonal, clone 3A12, recognizes the GHR protein in HeLa cells. It is validated for use in ELISA, Western blotting, and immunocytochemistry.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the GHR protein.
Recognizes the GHR protein in HeLa cells.
免疫原
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 19-119 of human GHR, expressed as a GST fusion protein
アプリケーション
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (1:50)
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
ST1543-100UG:
試験成績書(COA)