安全性情報
ST1504
Sigma-Aldrich
Anti-TCTP Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
含みます
≤0.1% sodium azide as preservative
交差性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TPT1(7178)
詳細
Rabbit polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes the ~23 kDa TCTP protein.
Recognizes ~23 kDa TCTP protein in U937 cells.
This Anti-TCTP Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of TCTP.
免疫原
recombinant, human TCTP expressed in E. coli
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ST1504-50UL:
ST1504-UL:
試験成績書(COA)