Merck
SN3HA47HH3
Millipore
オプティスケール(OptiScale)® カプセルフィルター ポリガード(Polygard)®-CN
filtration area 17.7 cm2, pore size 30.0 μm
別名:
Optiscale Capsule Polygard -CN 30 μm1/4 in. HB/HB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031610
物質
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene
polypropylene support
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
メーカー/製品名
OptiScale®
パラメーター
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
直径
6.9 cm (2.7 in.)
ろ過面積
17.7 cm2
入口接続部直径
1/4 in.
出口接続部直径
1/4 in.
不純物
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
マトリックス
Polygard®-CN
ポアサイズ
30.0 μm nominal pore size
30.0 μm pore size
入力
sample type liquid
フィッティング
inlet hose barb
6 mm (1/4 in.) inlet/outlet hose barb
outlet hose barb
詳細
デバイス構成:カプセル
特徴および利点
フォーマット:単層
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
使用方法
  • 生物保持:細菌の
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • アプリケーション:タンパク質精製
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:OptiScale® 47 Capsulle Filter with Polygard® CN Mediaユーザーガイドの「Installation」および「Wetting」セクションを参照してください。
  • 保管について:室温で元の梱包に保管してください
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください
調製ノート
滅菌方法
126 °Cで60分のオートクレーブ滅菌3回、インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
≥100 mLの水洗浄後、USP酸化物質検査の要件に適合
法的情報
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany