Key Documents
SMEQ00KT
Milli-Q
Milli-Q® EQ装置のPOD用装置設置キット
Designed for use with Milli-Q® EQ 7 series systems to mount the Q-POD® dispenser directly on the system.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
JA.13
特徴
Allows to install and mount the Q-POD® dispenser on the system
メーカー/製品名
Milli-Q®
システムの高さ
9.4 cm (3.7 in.)
システムの幅
19.0 cm (7.4 in.)
system depth
18.6 cm (7.3 in.)
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
輸送温度
ambient
詳細
Milli-Q® EQ 7000/08/16装置用の装置設置キットを使用すると、装置自体にQ-POD®ディスペンサーを直接取り付けることで、よりコンパクトな構成を実現できます。 PODは、右上、左上、右下、左下の4つの位置に配置できます。これにより、ラボのニーズに適した、最も便利な場所に設置できます。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany