主要文書
SLLGH13
Millipore
Millex hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile
別名:
0.2 μm PTFE syringe filter, Millex-LG syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex
特徴
holdup volume< 25 μL (after air purge)
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex
パラメーター
45 °C max. temp.
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
H
21.1 mm
直径
13 mm
ろ過面積
0.65 cm2
容量
10 mL
ポアサイズ
0.2 μm pore size
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
SLLGX13NL replaces SLLGH13NL
SLLGX13NK replaces SLLGH13NK
Filter Code: LG
規格
For general laboratory use only
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
フィルトレーション(ろ過)は、溶出試験において、溶出プロセスを終了して、HPLC分析用のサンプルを調製するために実行されます。このページでは、溶出試験におけるフィルトレーション(ろ過)の重要性と親水性PTFE Millex®シリンジフィルターの有用性について説明します。
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.