物質
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
品質水準
詳細
Female Luer-Lok/Male Luer slip
無菌性
γ-irradiated
sterile
製品種目
Millex®
特徴
hydrophilic
包装
pk of 50
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
≥300 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
テクニック
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
H
27 mm
直径
33 mm
容量
200 mL
色
green
Matrix
Millipore Express®
ポアサイズ
0.45 μm
入力
tissue culture medium
aqueous solution(s)
泡立ち点
≥29 psi, water
フィッティング
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
詳細
Millex®無菌シリンジフィルターは、有機溶媒、水溶液または空気/ガスの殺菌に最適です。品質と一貫性に優れていることから、Millexフィルターは多くのサンプル調製法から指定されています。Millexフィルターは、ホールドアップ体積が最小限で流量が高いだけでなく、高い作動圧に耐性を示し、幅広いサンプルおよび溶媒と化学的に適合するため、抽出可能不純物の浸出が最小限に抑えられます。Millexフィルターは、最高品質の規格によりコントロールおよび自動化された環境で生産されています。滅菌済みデバイスには品質証明書が同梱され、上位のデバイスには医学的応用のマークが付けられています。
アプリケーション
0.45 μm孔径の親水性ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンを備えた直径33 mmの無菌シリンジフィルター。50個入りパックで提供されます。
組織培養培地、タンパク質溶液、または水溶液の滅菌。低タンパク質結合。
特徴および利点
特長・利点:
水溶液, 有機溶媒およびガスの滅菌、高価値タンパク質または小分子成分のろ過
- メンブレンのタイプ、ハウシング、およびバリデーション評定に基づいてさまざまな用途に対応します
- 血液透析トランスデューサーを血液と水分から保護するため、および真空ラインを保護するための特殊なフィルターユニットを用意しています
- 抽出可能物質の少ない低吸着メンブレンのため、サンプル喪失が最小限に抑えられます
- 流量と作動圧が高いため、高性能ニーズに対応できます
水溶液, 有機溶媒およびガスの滅菌、高価値タンパク質または小分子成分のろ過
その他情報
使用方法
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過
- 用途:除菌
- 使用目的:少量の水溶液の滅菌
- 使用方法:Millex®シリンジフィルターのユーザーガイドの「使用方法」セクションを参照してください
- 保管について:乾燥した場所で保管してください
- 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany