Merck
SLGSR33SB
Millipore
Millex MCEシリンジフィルター
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
別名:
0.22 μm MCEシリンジフィルター, MF-Millipore MCEシリンジフィルター, Millex-GSシリンジフィルター, 混合セルロースエステルシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
品質水準
無菌性
ethylene oxide treated
sterile
製品種目
Millex
シェルフライフ
3 yr
特徴
hydrophilic
包装
pk of 250
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
≥75 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
テクニック
sterile filtration: suitable
直径
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
容量
100 mL
blue
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.22 μm
入力
tissue culture medium
aqueous solution(s)
泡立ち点
≥50 psi, water
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet (slip)
詳細
Millex無菌シリンジフィルターは、有機溶媒、水溶液または空気/ガスの殺菌に最適です。品質と一貫性に優れていることから、Millexフィルターは多くのサンプル調製法から指定されています。Millexフィルターは、ホールドアップ体積が最小限で流量が高いだけでなく、高い作動圧に耐性を示し、幅広いサンプルおよび溶媒と化学的に適合するため、抽出可能不純物の浸出が最小限に抑えられます。Millexフィルターは、最高品質の規格によりコントロールおよび自動化された環境で生産されています。滅菌済みデバイスには品質証明書が同梱され、上位のデバイスには医学的応用のマークが付けられています。
アプリケーション
水、バッファー、または水溶液の清澄化
特徴および利点
特長・利点:
  • メンブレンのタイプ、ハウシング、およびバリデーション評定に基づいてさまざまな用途に対応します
  • 血液透析トランスデューサーを血液と水分から保護するため、および真空ラインを保護するための特殊なフィルターユニットを用意しています
  • 抽出可能物質の少ない低吸着メンブレンのため、サンプル喪失が最小限に抑えられます
  • 流量と作動圧が高いため、高性能ニーズに対応できます
水溶液, 有機溶媒およびガスの滅菌、高価値タンパク質または小分子成分のろ過
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過
  • 用途:除菌
  • 使用目的:少量の水溶液の滅菌
  • 使用方法:Millexシリンジフィルターのユーザーガイドの「使用方法」セクションを参照してください
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SLGSR33SB-NS:
SLGSR33SS-NS:
SLGS033SB:
SLGS033SS-NS:
SLGSR33SB:
SLGS033SB-NS:
SLGSR33SS:
SLGS033SS:
試験成績書(COA)