Merck
SLGNDZ5
Millipore
Millex Nylon syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
別名:
0.2 μm Nylon syringe filter, Millex-GN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
high-density polyethylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex
特徴
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex
パラメーター
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
21 mm
直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
容量
100 mL
ポアサイズ
0.2 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
アプリケーション
  • Dissolution testing
  • Automated sample filtration
  • Clarification of solutions containing high particle levels
規格
For general laboratory use only
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
フィルトレーション(ろ過)は、溶出試験において、溶出プロセスを終了して、HPLC分析用のサンプルを調製するために実行されます。このページでは、溶出試験におけるフィルトレーション(ろ過)の重要性と親水性PTFE Millex®シリンジフィルターの有用性について説明します。